Learn More
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride, 95%
Codice prodotto. 11916661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11916661 500 mg 500mg
11906661 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11916661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435095000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1034449-15-4 | C19H27ClN2 | 318.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1034449-15-4
Formula molecolare C19H27ClN2
Molecular Weight (g/mol) 318.89
Numero MDL MFCD08705248
InChI Key JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1,3-dicyclohexylbenzimidazolium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1??,3-benzodiazol-1-ylium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-2h-1,3-benzodiazol-2-ylium chloride
PubChem CID 16218267
SMILES [Cl-].C1CCC(CC1)N1C=[N+](C2CCCCC2)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 209.9°C to 211.1°C
Colore Tan to White
Analisi elementare 67.30 to 75.90% C, 8.25 to 9.31% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 500 mg
IUPAC Name 1,3-dicyclohexylbenzimidazol-3-ium;chloride
Peso formulazione 318.89
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.