Learn More
1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea, TRC
Codice prodotto. 17930805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17930805 10 g 10g
17973615 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17930805 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47288010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-98-3
Formula molecolare C17 H20 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 268.35
Sinonimo N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea, Centralite 1, 1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea, Carbamite, Centralite, Centralite I, Ethyl Centralite, N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea, N,N'-Diethylcarbanilide, NSC 28779, NSC 44038, sym-Diethyldiphenylurea;
IUPAC Name 1,3-diethyl-1,3-diphenylurea
SMILES CCN(C(=O)N(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Centralit 1
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C17H20N2O/c1-3-18(15-11-7-5-8-12-15)17(20)19(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 268.1576
Percent Purity >95%