Learn More
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid, 99%
Codice prodotto. 10373712 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10373712 5 g Bottiglia in vetro 5g
10114480 50 g Bottiglia in vetro 50g
10095313 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10373712 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171740050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5217-47-0 | C8H12N2O2S | 200.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5217-47-0
Formula molecolare C8H12N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 200.26
Numero MDL MFCD00006676
InChI Key SHBTUGJAKBRBBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, unii-bxb40m6a7w, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, 1,3-diethyldihydro-2-thioxo, barbituric acid, 1,3-diethyl-2-thio, bxb40m6a7w, 1,3-diethyldihydro-2-thioxopyrimidine-4,6 1h,5h-dione
PubChem CID 78890
IUPAC Name 1,3-diethyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
SMILES CCN1C(=O)CC(=O)N(CC)C1=S
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 105°C to 109°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 24, IV, 1885
Peso formulazione 200.25
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.