Learn More
1,3-Diethylbenzene, 97+%
Codice prodotto. 11375627
Click to view available options
Quantità:
2 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
2mL
Codice prodotto. 11375627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043369.S0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 141-93-5 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,3-Diethylbenzene is used as an intermediate and solvent. It is also used in the preparation of divinyl benzene. Further, it is used in powderless etching.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-93-5
Formula molecolare C10H14
Molecular Weight (g/mol) 134.222
Numero MDL MFCD00009260
InChI Key AFZZYIJIWUTJFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-diethylbenzene, benzene, 1,3-diethyl, benzene, m-diethyl, m-ethylethylbenzene, unii-zm2x7i1g8y, zm2x7i1g8y, ethylated benzene, benzene, ethylated, meta-diethylbenzene, polyethylated benzene
PubChem CID 8864
IUPAC Name 1,3-diethylbenzene
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diethylbenzene
Colore Colorless
Densità 0.86 g/mL
Punti di ebollizione 182°C
Punto d'infiammabilità 55°C (131°F)
Intervallo percentuale saggio >97%
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.496
Quantità 2 mL
Numero UN UN2049
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,benzene,carbon tetrachloride,ethyl ether and acetone. Immiscible with water and diethylbenzene.
Peso formulazione 134.22
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Liquid