Learn More
1,3-Diethylurea, TRC
Codice prodotto. 30385336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385336 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385336 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD476628100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diethylurea
CAS 623-76-7
Formula molecolare C5H12N2O
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
SMILES CCNC(=O)NCC
IUPAC Name 1,3-diethylurea
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Peso formulazione 116.095