Learn More
1,3-Diethylurea, TRC
Codice prodotto. 30386431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386431 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386431 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD476628250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diethylurea
CAS 623-76-7
Formula molecolare C5H12N2O
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
SMILES CCNC(=O)NCC
IUPAC Name 1,3-diethylurea
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Peso formulazione 116.095