Learn More
1,3-Diethylurea, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Diethylurea |
| CAS | 623-76-7 |
| Formula molecolare | C5H12N2O |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8) |
| SMILES | CCNC(=O)NCC |
| IUPAC Name | 1,3-diethylurea |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.16 |
| Peso formulazione | 116.095 |