Learn More
1,3-Difluoro-5-iodobenzene, 98%
Codice prodotto. 11328876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11328876 5 g 5g
11318876 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11328876 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19510.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2265-91-0 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2265-91-0
Formula molecolare C6H3F2I
Molecular Weight (g/mol) 239.99
Numero MDL MFCD03094155
InChI Key QQCFOQNFPIAENW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluoroiodobenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-iodo, 1,3-difluoro-5-iodo-benzene, 3,5-difluoro iodobenzene, pubchem17134, 3,5-difluoro-iodobenzene, 3-difluoro-5-iodobenzene
PubChem CID 2778221
IUPAC Name 1,3-difluoro-5-iodobenzene
SMILES FC1=CC(I)=CC(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Punti di ebollizione 173°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Indice di rifrazione 1.554
Quantità 5 g
Beilstein 2041185
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 239.99
Percent Purity 98%