Learn More
1,3-Difluorobenzene, 99+%
Codice prodotto. 10336180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10336180 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10182950 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10197663 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10336180 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 114600100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-18-9
Formula molecolare C6H4F2
Molecular Weight (g/mol) 114.10
Numero MDL MFCD00000327
InChI Key UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
PubChem CID 9741
ChEBI CHEBI:38584
IUPAC Name 1,3-difluorobenzene
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Difluorobenzene
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -59°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 83°C
Punto d'infiammabilità 2°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4F2
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.439
Quantità 10 mL
Beilstein 05, I, 108
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,dmf,,2-propanol and methylene chloride
Peso formulazione 114.09
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Difluorobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.