Learn More
1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazol-2-one, TRC
Codice prodotto. 30371106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371106 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4471155G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 2147-83-3
Formula molecolare C12 H13 N3 O
Quantità 5 g
Sinonimo 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Droperidol Imp. A (EP)
InChI Formula InChI=1S/C12H13N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-5,13H,6-8H2,(H,14,16)
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1C3=CCNCC3
IUPAC Name 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-benzimidazol-2-one
Molecular Weight (g/mol) 215.25
Peso formulazione 215.1059