Learn More
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 29638-13-9 |
| Formula molecolare | C16H10O5 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid, Cyclic 1,2-Anhydride, Benzyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H10O5/c17-14(20-9-10-4-2-1-3-5-10)11-6-7-12-13(8-11)16(19)21-15(12)18/h1-8H,9H2 |
| SMILES | O=C(OCc1ccccc1)c2ccc3C(=O)OC(=O)c3c2 |
| IUPAC Name | benzyl 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 282.25 |
| Peso formulazione | 282.0528 |