Learn More
1,3-Dihydro-5,6-dichlorobenzo(c)thiophene-S,S-dioxide1,3-dihydro-5,6-dichlorobenzo(c)thiophene-S,S-dioxide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dihydro-5,6-dichlorobenzo(c)thiophene-S,S-dioxide1,3-dihydro-5,6-dichlorobenzo(c)thiophene-S,S-dioxide |
| CAS | 87743-20-2 |
| Formula molecolare | C19 H25 N5 O7 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H25N5O7/c1-9(2)17(28)22-19-21-16-15(18(29)23-19)20-8-24(16)13-6-11(12(7-25)30-13)31-14(27)5-4-10(3)26/h8-9,11-13,25H,4-7H2,1-3H3,(H2,21,22,23,28,29)/t11-,12+,13+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C(=O)NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](OC(=O)CCC(=O)C)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1 |
| IUPAC Name | [(2R,3S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[2-(2-methylpropanoylamino)-6-oxo-1H-purin-9-yl]oxolan-3-yl] 4-oxopentanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 435.431 |
| Peso formulazione | 435.175 |