Learn More
1,3-Dihydroxyacetone dimer, 97%
Codice prodotto. 11462257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462257 50 g 50g
11472257 250 g 250g
11452257 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11462257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14189.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 62147-49-3 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
1,3-Dihydroxyacetone dimer is used as a catalytic agent and petrochemical additive. It is also used as a building block in organic synthesis. Further, it serves as a reagent in three-carbon nucleophilic or electrophilic component in various reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Dihydroxyacetone dimer is used as a catalytic agent and petrochemical additive. It is also used as a building block in organic synthesis. Further, it serves as a reagent in three-carbon nucleophilic or electrophilic component in various reactions.
Solubility
Soluble in ethanol, ethyl ether, acetone. Slightly soluble in water. Insoluble in ligroin.
Notes
Hygroscopic. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62147-49-3
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Numero MDL MFCD00051019
InChI Key RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
PubChem CID 4180364
SMILES OCC(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Punto di fusione ∼75°C to 82°C
Quantità 50 g
Beilstein 112910
Indice di Merck 14,3182
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone. Slightly soluble in water. Insoluble in ligroin.
IUPAC Name 2,5-bis(hydroxymethyl)-1,4-dioxane-2,5-diol
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dihydroxyacetonedimer