Learn More
1,3-Dihydroxynaphthalene, 98%
Codice prodotto. 11433338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433338 5 g 5g
11423338 1 g 1g
11443338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11433338 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17739.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
It is used in the naphthoresorcinol test for uronic acids of Tollens and Rorive, a blue color can be extracted with ethanol after heating of uronic acids with naphthoresorcinol in hydrochloric acid. It is also employed as a reagent for various medical tests. It can also be used as a spot test reagent for glycerate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in the naphthoresorcinol test for uronic acids of Tollens and Rorive, a blue color can be extracted with ethanol after heating of uronic acids with naphthoresorcinol in hydrochloric acid. It is also employed as a reagent for various medical tests. It can also be used as a spot test reagent for glycerate.
Solubility
Soluble in ethanol (50 mg/ml), and water.
Notes
Light Sensitive. Store away from oxidizing agents and bases. Keep the container tightly closed in a cool, dry and well ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132-86-5
Formula molecolare C10H8O2
Numero MDL MFCD00003965
InChI Key XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
PubChem CID 8601
IUPAC Name naphthalene-1,3-diol
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dihydroxynaphthalene
Punto di fusione 123°C to 126°C
Quantità 5 g
Beilstein 2044002
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,6396
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol (50mg/ml),and water.
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Molecular Weight (g/mol) 160.172
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Naphthalenedio
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Naphthalenediol