Learn More
1,3-Dihydroxynaphthalene, 99+%
Codice prodotto. 10573331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10573331 1 g Bottiglia in vetro 1g
10498710 5 g Bottiglia in vetro 5g
11984671 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10573331 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163340010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132-86-5
Formula molecolare C10H8O2
Molecular Weight (g/mol) 160.17
InChI Key XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
PubChem CID 8601
IUPAC Name naphthalene-1,3-diol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dihydroxynaphthalene
Punto di fusione 123.0°C to 126.0°C
Colore Brown to Orange-Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H6(OH)2
Quantità 1 g
Beilstein 06,978
Indice di Merck 15,6481
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in ethanol an diethyl ether,slightly soluble in acetone,benzene and ligroin
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder