Learn More
1,3-Diiodobenzene, 98%
Codice prodotto. 10311681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10311681 5 g Bottiglia in vetro 5g
10177030 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10311681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 407740050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 626-00-6 | C6H4I2 | 329.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-00-6
Formula molecolare C6H4I2
Molecular Weight (g/mol) 329.9
Numero MDL MFCD00041731
InChI Key SFPQFQUXAJOWNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-diiodobenzene, benzene, 1,3-diiodo, benzene, m-diiodo, pubchem3833, 1,3-di iodo benzene, 1,3-diiodobenzene, acmc-1b21u, ksc358c5j, 1,3-diiodo-benzen;benzene, 1,3-diiodo-;benzene, m-diiodo-;benzene,1,3-diiodo-;benzene,m-diiodo
PubChem CID 12270
IUPAC Name 1,3-diiodobenzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Diiodobenzene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33°C to 37°C
Colore Yellow to Beige
Densità 2.4700g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4I2
Quantità 5 g
Gravità specifica 2.47
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 329.9
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Crystalline Mass, Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Diiodobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.