Learn More
1,3-Diiodobenzene, TRC
Codice prodotto. 30382124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382124 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30382124 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45571010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diiodobenzene
CAS 626-00-6
Formula molecolare C6H4I2
Quantità 10 g
Sinonimo m-Diiodobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMILES IC1=CC=CC(I)=C1
IUPAC Name 1,3-diiodobenzene
Molecular Weight (g/mol) 329.9
Peso formulazione 329.84