Learn More
1,3-Diiodopropane, 98+%, stab. with copper
Codice prodotto. 11493314
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493314 250 g 250g
11483314 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493314 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10616.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 627-31-6 | C3H6I2 | 295.89 g/mol
1,3-Diiodopropane is used as a reagent for organic synthesis. 1, 3-Diiodopropane is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Diiodopropane is used as a reagent for organic synthesis. 1, 3-Diiodopropane is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Stable, but light sensitive - store in the dark. Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-31-6
Formula molecolare C3H6I2
Molecular Weight (g/mol) 295.89
Numero MDL MFCD00001097
InChI Key AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylene diiodide, propane, 1,3-diiodo, trimethylene iodide, propane,3-diiodo, pubchem3858, 1,3-bis iodanyl propane, acmc-1av5p, 4-01-00-00228 beilstein handbook reference, 1,3-diiodopropane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12314
IUPAC Name 1,3-diiodopropane
SMILES C(CI)CI
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diiodopropane
Nota nome Stabilized with copper
Punto di fusione -20°C
Densità 2.565
Punti di ebollizione 224°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.6415
Quantità 250 g
Beilstein 1731117
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 295.89
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Diiodopropane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Diiodopropane