Learn More
1,3-Diisopropenylbenzene, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1,3-Diisopropenylbenzene |
| CAS | 3748-13-8 |
| Formula molecolare | C12H14 |
| Quantità | 5 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14/c1-9(2)11-6-5-7-12(8-11)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3 |
| SMILES | C=C(C)C1=CC(=CC=C1)C(=C)C |
| IUPAC Name | 1,3-diisopropenylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.24 |
| Peso formulazione | 158.1096 |