Learn More
1,3-Dimethoxybenzene, 99%
Codice prodotto. 10784451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10784451 100 g Bottiglia in vetro 100g
10644632 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10784451 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155231000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 151-10-0 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-10-0
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numero MDL MFCD00008384
InChI Key DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-dimethoxybenzene, resorcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy, 3-methoxyanisole, benzene, m-dimethoxy, dimethyl resorcinol, m-methoxyanisole, dimethylresorcinol, methoxyanisole, m, dimethylether resorcinolu
PubChem CID 9025
IUPAC Name 1,3-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC(OC)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dimethoxybenzene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Brown
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 85.0°C to 87.0°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.5230 to 1.5250
Quantità 100 g
Beilstein 06, 813
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid