Learn More
1,3-Dimethoxybenzene, Mikromol™
Codice prodotto. 30049567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049567 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049567 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0066.07
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3-Dimethoxybenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dimethoxybenzene
CAS 151-10-0
Nomi componenti o analita 1,3-Dimethoxybenzene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H10 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1,3-Dimethoxybenzene, Benzene, m-dimethoxy- (8CI), 3-Methoxyanisole, 3-Methoxyphenyl methyl ether, NSC 8699, Resorcinol dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene, m-Methoxyanisole
InChI Formula InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cccc(OC)c1
IUPAC Name 1,3-dimethoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 138.16
Quantità 100 mg
Peso formulazione 138.0681 g/mol