Learn More
1,3-Dimethoxybenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dimethoxybenzene |
| CAS | 151-10-0 |
| Formula molecolare | C8 H10 O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1,3-Dimethoxybenzene, Benzene, m-dimethoxy- (8CI), 1,3-Dimethoxybenzene, 3-Methoxyanisole, 3-Methoxyphenyl methyl ether, NSC 8699, Resorcinol dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene, m-Methoxyanisole |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc(OC)c1 |
| IUPAC Name | 1,3-dimethoxybenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.16 |
| Peso formulazione | 138.0681 |