Learn More
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10110742
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10110742 10 g 10g
10205524 50 g 50g
10327494 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10110742 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM00001EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 3524-32-1
Formula molecolare C5H9N3
Molecular Weight (g/mol) 111.148
Numero MDL MFCD00051651
InChI Key ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
PubChem CID 520721
IUPAC Name 2,5-dimethylpyrazol-3-amine
SMILES CC1=NN(C(=C1)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 111.15
Percent Purity 97%