Learn More
(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10457992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10457992 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10457992 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12509DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Especificaciones
Materiale o nome chimico (1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS 57012-20-1
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H10N2O
Numero MDL MFCD02682037
Quantità 1 g
Sinonimo 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol, 1,3-dimethyl, 2,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-yl-methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methan-1-ol, pubchem23626, 2,5-dimethyl-3-pyrazolyl methanol, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-yl methanol
InChI Key GUJDKMVLHCJODO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=C1)CO)C
IUPAC Name (2,5-dimethylpyrazol-3-yl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 126.159
PubChem CID 2776363
Peso formulazione 126.16
Percent Purity 97%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.