Learn More
1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10235324
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10235324 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10235324 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00075DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 1046832-21-6
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H19BN2O2
Numero MDL MFCD09864190
Quantità 1 g
Sinonimo 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester, 1,3-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1,3-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-1,3-dimethylpyrazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrazole, 1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem23961
InChI Key FBNAMBTYMSWTIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2C)C
IUPAC Name 1,3-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 222.095
PubChem CID 42647316
Peso formulazione 222.09
Percent Purity 97%