Learn More
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10485502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10485502 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10680903 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10485502 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12504CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 25016-09-5
Formula molecolare C6H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 124.143
Numero MDL MFCD02681907
InChI Key JWYFGNVBKRJGTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776362
IUPAC Name 2,5-dimethylpyrazole-3-carbaldehyde
SMILES CC1=NN(C(=C1)C=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-formyl-1h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-1 h-pyrazole-5-carbaldehyde
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 90%