Learn More
1:3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10700354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10700354 1 g Amber Glass Bottle 1g
10641085 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10172924 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10700354 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12518DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 844891-03-8
Formula molecolare C6H9N3S
Molecular Weight (g/mol) 155.219
InChI Key RVWYPAZKPYVUDC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbothioamide, 1h-pyrazole-5-carbothioamide,1,3-dimethyl, amino 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methane-1-thione
PubChem CID 2795270
IUPAC Name 2,5-dimethylpyrazole-3-carbothioamide
SMILES CC1=NN(C(=C1)C(=S)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioamide
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 155.22
Percent Purity 97%