Learn More
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 140.14 |
| Percent Purity | 97% |