Learn More
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
| Punto di fusione | 209.0°C to 212.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 140.14 |
| Percent Purity | 97% |