Learn More
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10522862
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522862 1 g Amber Glass Bottle 1g
10416852 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10522862 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC22902DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 388088-75-3
Formula molecolare C8H7ClN2OS
Molecular Weight (g/mol) 214.67
Numero MDL MFCD03086153
InChI Key BQOTYHLFKDBAGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carbonyl chloride, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethyl
PubChem CID 2776542
IUPAC Name 1,3-dimethylthieno[2,3-c]pyrazole-5-carbonyl chloride
SMILES CN1N=C(C)C2=C1SC(=C2)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carbonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 214.68
Percent Purity 97%