Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, 98%
Codice prodotto. 11498596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498596 100 g 100g
11488596 25 g 25g
11408606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498596 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16001.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone is used as a high-boiling polar aprotic solvent. It is used as a substitute solvent for toxic hexamethylphosphoramide. It finds application in detergents, dyestuffs, electronic materials and in the manufacture of polymers. It is involved in the preparation of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene. Further, it is utilized as a solvent during alfa-regioselective prenylation of imines. In addition to this, it constitutes the mobile phase during size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone is used as a high-boiling polar aprotic solvent. It is used as a substitute solvent for toxic hexamethylphosphoramide. It finds application in detergents, dyestuffs, electronic materials and in the manufacture of polymers. It is involved in the preparation of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene. Further, it is utilized as a solvent during alfa-regioselective prenylation of imines. In addition to this, it constitutes the mobile phase during size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents, acid chlorides and phosphorus halides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-73-9
Formula molecolare C5H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 114.15
Numero MDL MFCD00003188
InChI Key CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
IUPAC Name 1,3-dimethylimidazolidin-2-one
SMILES CN1CCN(C)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Punto di fusione 8°C
Densità 1.058
Punti di ebollizione 224°C to 226°C
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Indice di rifrazione 1.472
Quantità 100 g
Numero UN UN2810
Beilstein 108808
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,3249
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 114.15
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one