Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, 98%
Codice prodotto. 10377840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10377840 100 g Bottiglia in vetro 100g
10665822 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10377840 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 185931000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-73-9
Formula molecolare C5H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 114.15
Numero MDL MFCD00003188
InChI Key CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
IUPAC Name 1,3-dimethylimidazolidin-2-one
SMILES CN1CCN(C)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 8.2°C
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 225.5°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4710 to 1.4730
Quantità 100 g
Fieser 11,202; 15,145
Indice di Merck 15, 3273
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, ether,, methylene chloride, dmf, acetone, ketone and, chloroform
Viscosità 1.944 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 114.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.