Learn More
1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) |
| CAS | 81-20-9 |
| Formula molecolare | C8 H9 N O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | m-Xylene, 2-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene, 2-Nitro-1,3-dimethylbenzene, 2-Nitro-1,3-xylene, 2-Nitro-m-xylene, NSC 9811 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 1,3-dimethyl-2-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.16 |
| Peso formulazione | 151.0633 |