Learn More
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 97%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-120241
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
7226-23-5
C6H12N2O
128.17
MFCD00006550
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
81646
1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2-one
CN1CCCN(C1=O)C
7226-23-5
C6H12N2O
128.17
MFCD00006550
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
81646
1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2-one
CN1CCCN(C1=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -20°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0640g/mL
Punti di ebollizione 246°C
Punto d'infiammabilità 121°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4875 to 1.4895
Quantità 100 mL
Beilstein 24, IV, 32
Fieser 11,207; 13,122; 16,146
Gravità specifica 1.064
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble
Viscosità 3.41 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 97%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/