Learn More
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 98%
Codice prodotto. 11302377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11302377 100 g 100g
11392367 25 g 25g
11312377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11302377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09968.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7226-23-5 | C6H12N2O | 128.175 g/mol
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone is a versatile solvent used in the N-alkylation of chiral and O-alkylation of aldoses. It is involved in the preparation of poly(aryl ethers). It is a cyclic urea and used as a polar aprotic organic solvent. Further, it reacts with trifluoro-methanesulfonic acid anhydride to prepare 2,2'-oxy-bis(1,3-dimethyl-tetrahydropyrimidinium) bis(trifluoromethanesulfonate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone is a versatile solvent used in the N-alkylation of chiral and O-alkylation of aldoses. It is involved in the preparation of poly(aryl ethers). It is a cyclic urea and used as a polar aprotic organic solvent. Further, it reacts with trifluoro-methanesulfonic acid anhydride to prepare 2,2′-oxy-bis(1,3-dimethyl-tetrahydropyrimidinium) bis(trifluoromethanesulfonate).
Solubility
Miscible with water.
Notes
Hygroscopic. Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7226-23-5
Formula molecolare C6H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 128.175
Numero MDL MFCD00006550
InChI Key GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
PubChem CID 81646
IUPAC Name 1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2-one
SMILES CN1CCCN(C1=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Punto di fusione -23°C
Densità 1.06
pH 11
Punti di ebollizione 246°C to 247°C
Punto d'infiammabilità 120°C (248°F)
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.489
Quantità 100 g
Beilstein 110562
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 128.18
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone