Learn More
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, TRC
Codice prodotto. 30375894
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30375894 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30375894 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44011525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
CAS 7226-23-5
Formula molecolare C6H12N2O
Quantità 25 g
Sinonimo Tetrahydro-1,3-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidone, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyrimidinone, 1,3-Dimethylpropyleneurea, DMPU, DMPU (solvent), N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Cyclic Urea, N,N-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N-Dimethyl-N,N-propyleneurea, N,N-Dimethyltrimethyleneurea
InChI Formula InChI=1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
SMILES CN1CCCN(C)C1=O
IUPAC Name 1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Peso formulazione 128.095