Learn More
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10177352
Click to view available options
:
Amber Glass Bottle; 1g
Codice prodotto. 10177352
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC19214DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
CAS 568577-87-7
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H16N4O
Numero MDL MFCD04115380
Quantità 1 g
Sinonimo 1,3-dimethyl-5-morpholino-1h-pyrazol-4-amine, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3-dimethyl-5-morpholino-4-yl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-ylpyrazole-4-ylamine, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazol-4-amine
InChI Key LEVZXNJICHTQEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=C1N)N2CCOCC2)C
IUPAC Name 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-ylpyrazol-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 196.254
PubChem CID 2795380
Peso formulazione 196.25
Percent Purity 97%