Learn More
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea, 97%
Codice prodotto. 15410769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15410769 250 mg 250mg
15490759 1 g 1g
15400769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15410769 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63845.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 32897-26-0 | C8H19N3O | 173.26 g/mol
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea is used in the preparation of cabergoline, which is a dopamine receptor used to treat Parkinsons syndrom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea is used in the preparation of cabergoline, which is a dopamine receptor used to treat Parkinsons syndrom.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32897-26-0
Formula molecolare C8H19N3O
Molecular Weight (g/mol) 173.26
Numero MDL MFCD00027752
InChI Key NGJUYARYEXGDNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-dimethylamino propyl-3-ethylurea, 1-ethyl-3 3-dimethylamino urea, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl urea, urea, n-3-dimethylamino propyl-n'-ethyl, 3-3-dimethylamino propyl-1-ethylurea, 1-3-dimethylamino propyl-3-ethyl isourea, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylurea, 3-ethyl amino hydroxy methylene amino-n,n-dimethylpropan-1-amine
PubChem CID 4196313
IUPAC Name 1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
SMILES CCNC(=O)NCCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Formula lineare CH3CH2NHCONH(CH2)3N(CH3)2
Quantità 250 mg
Beilstein 4961600
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 173.26
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea