Learn More
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea, TRC
Codice prodotto. 30375122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30375122 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30375122 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD492553250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
CAS 32897-26-0
Formula molecolare C8H19N3O
Quantità 250 mg
Sinonimo N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N'-ethylurea, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)urea, EDC Urea
InChI Formula InChI=1S/C8H19N3O/c1-4-9-8(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3,(H2,9,10,12)
SMILES CCNC(=O)NCCCN(C)C
IUPAC Name 1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Molecular Weight (g/mol) 173.26
Peso formulazione 173.1528