Learn More
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 438840500
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1892-57-5 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità 50g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11955591
  • 446.00€ / 50g
In stock, pronto per la spedizione: 4
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Coupling reagent
Specifica
Identificatori chimici
1892-57-5
155.24
1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
3-(ethyliminomethylideneamino)-N,N-dimethylpropan-1-amine
C8H17N3
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
15908
CCN=C=NCCCN(C)C
Specifica
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
>110°C
Glass bottle
0.885
Colorless to Yellow
1892-57-5
100.0
C8H17N3
1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
CCN=C=NCCCN(C)C
155.24
155.24
97%
0.8850g/mL
Authentic
1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
66.0°C to 68.0°C (1.0mmHg)
50g
96.0
96% min. (GC)
15,3555
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
3-(ethyliminomethylideneamino)-N,N-dimethylpropan-1-amine
15908
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti
Certificati