Learn More
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258974
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
1892-57-5
C8H17N3
155.24
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
15908
3-(ethyliminomethylideneamino)-N,N-dimethylpropan-1-amine
CCN=C=NCCCN(C)C
1892-57-5
C8H17N3
155.24
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
15908
3-(ethyliminomethylideneamino)-N,N-dimethylpropan-1-amine
CCN=C=NCCCN(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8850g/mL
Punti di ebollizione 66.0°C to 68.0°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
Quantità 10 g
Indice di Merck 15,3555
Gravità specifica 0.885
Peso formulazione 155.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.