Learn More
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, 97%
Codice prodotto. 11446037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11446037 5 g 5g
11456037 25 g 25g
11466037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11446037 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25057.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1892-57-5 | C8H17N3 | 155.245 g/mol
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide is used as a carboxyl activating agent and activate phosphate groups in phospho mono and di esters. It is used in peptide synthesis, 3'-amino-3'-deoxyadenosine-5'-di- and triphosphates and in the preparation of antibodies like immunoconjugates. It plays a vital role for immobilization of large biomolecules in association with N-hydroxysuccinimide. It is also used in the acylation of phosphoranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide is used as a carboxyl activating agent and activate phosphate groups in phospho mono and di esters. It is used in peptide synthesis, 3′-amino-3′-deoxyadenosine-5′-di- and triphosphates and in the preparation of antibodies like immunoconjugates. It plays a vital role for immobilization of large biomolecules in association with N-hydroxysuccinimide. It is also used in the acylation of phosphoranes.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong acids and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1892-57-5
Formula molecolare C8H17N3
Molecular Weight (g/mol) 155.245
Numero MDL MFCD00044916
InChI Key LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
PubChem CID 15908
IUPAC Name 3-(ethyliminomethylideneamino)-N,N-dimethylpropan-1-amine
SMILES CCN=C=NCCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Densità 0.885
Punti di ebollizione 66°C to 68°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula lineare CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.461
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 507429
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 155.24
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide