Learn More
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 10225750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10225750 1 g Bottiglia in vetro 1g
10397490 10 g Glass Bottle 10g
10078001 50 g Glass Bottle 50g
10363712 100 g Glass Bottle 100g
10308243 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10225750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171440010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25952-53-8 | C8H18ClN3 | 191.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25952-53-8
Formula molecolare C8H18ClN3
Molecular Weight (g/mol) 191.70
Numero MDL MFCD00012503
InChI Key FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
PubChem CID 2723939
IUPAC Name 3-(ethyliminomethylideneamino)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 111.0°C to 116.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCH2CH2CH2N=C=NCH2CH3
Quantità 1 g
Fieser 12,199
Indice di Merck 15, 3555
Informazioni di solubilità Solubility in water: >200g/l. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 191.71
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.