Learn More
1,3-Dimethylbarbituric acid, 98%
Codice prodotto. 10106213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10106213 100 g 100g
10573734 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10106213 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393281000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 769-42-6 | C6H8N2O3 | 156.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 769-42-6
Formula molecolare C6H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 156.14
InChI Key VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,3-dimethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES CN1C(=O)CC(=O)N(C)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dimethylbarbituric acid
Punto di fusione 122.0°C to 125.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 60 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols and acetone
Peso formulazione 156.14
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.