- 1,3-Dimethylbarbituric acid, 98% 500g Plastic Bottle Cas No. 769-42-6
Specifica
Specifica
| CAS | 769-42-6 |
| Punto di fusione | 121°C to 123°C (literature) |
| Punti di ebollizione | 228.1°C ± 23.0°C |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula molecolare | C6H8N2O3 |
| Quantità | 500 g |
| InChI Key | VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1C(=O)CC(=O)N(C)C1=O |
| IUPAC Name | 1,3-dimethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione |
| Molecular Weight (g/mol) | 156.14 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,3-Dimethylbarbituric acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.