Learn More
1,3-Dimethylurea, 98%
Codice prodotto. 10686872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10686872 100 g Plastic bottle 100g
10723651 5 g Glass Bottle 5g
10686682 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10686872 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116911000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-31-1 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-31-1
Formula molecolare C3H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00008286
InChI Key MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-dimethylurea, sym-dimethylurea, urea, n,n'-dimethyl, dimethylurea, symmetric dimethylurea, urea, 1,3-dimethyl, n,n'-dimethylharnstoff, 1,3-dimethyl urea, n,n'-dimethylharnstoff german, unii-wam6dr9i4x
PubChem CID 7293
ChEBI CHEBI:80472
IUPAC Name 1,3-dimethylurea
SMILES CNC(=O)NC
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dimethylurea
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 101°C to 105°C
Colore White
Punti di ebollizione 268°C to 270°C
Punto d'infiammabilità 157°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3NHCONHCH3
Quantità 100 g
Beilstein 04, 65
Informazioni di solubilità Solubility in water: 765g/L in water (21.5°C). Other solubilities: insoluble in ether,soluble in alcohols
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals