Learn More
(1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10351280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10351280 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10351280 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 431900500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 78078-50-9 | C6H11BrMgO2 | 219.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1, 3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide
CAS 78078-50-9, 109-99-9
CAS min. % 9.23, 86.16
CAS max % 13.84, 90.77
Colore White
Densità 0.9510g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C6H11BrMgO2
Numero MDL MFCD00061518
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.951
Sinonimo 1,3-dioxan-2-ylethyl magnesium bromide, 1,3-dioxan-2-ylethyl magnesium bromide solution, jynxrxbiehsslr-uhfffaoysa-m, 1,3-dioxan-2-ylethyl magnesiumbromide, 1,3-dioxane-2-ylethyl magnesium bromide, 1,3-dioxan-2-ylethyl-magnesium bromide, 2-2-bromomagnesio ethyl-1,3-dioxane, 2-1,3-dioxan-2-yl ethylmagnesium bromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyl magnesium bromide, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key JYNXRXBIEHSSLR-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CCC1OCCCO1
IUPAC Name 2-[2-(bromomagnesio)ethyl]-1,3-dioxane
Molecular Weight (g/mol) 219.36
PubChem CID 11031353
Peso formulazione 219.36
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.