Learn More
1,3-Dioxolan-2-one, TRC
Codice prodotto. 30009401
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009401 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30009401 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4865255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dioxolan-2-one
CAS 96-49-1
Formula molecolare C3 H4 O3
Quantità 5 g
Sinonimo Carbonic acid, cyclic ethylene ester (6CI,8CI), 2-Dioxolanone, 2-Oxo-1,3-dioxolane, Cyclic ethylene carbonate, Ethylene carbonate, Ethylene glycol carbonate, Glycol carbonate, JS 1002, Jeffsol EC, NSC 11801, NSC 16568, PC Dilanon, Texacar EC, 1,3-Dioxolan-2-one
InChI Formula InChI=1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
SMILES O=C1OCCO1
IUPAC Name 1,3-dioxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 88.06
Peso formulazione 88.016