Learn More
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 11995991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11995991 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
11985991 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11995991 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438868000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 180675-22-3 | C4H7BrMgO2 | 191.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 180675-22-3 , 109-99-9
Formula molecolare C4H7BrMgO2
Molecular Weight (g/mol) 191.31
Numero MDL MFCD01321271
InChI Key ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1,3-dioxolan-2-ylmethyl magnesium bromide solution, magnesium 2-methanidyl-1,3-dioxolane bromide, magnesium 2+ ion 1,3-dioxolan-2-ylmethanide bromide, grignard reagent
PubChem CID 4247254
IUPAC Name magnesium;2-methanidyl-1,3-dioxolane;bromide
SMILES Br[Mg]CC1OCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico (1, 3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide
CAS min. % 8.14, 87.79
CAS max % 12.21, 91.86
Colore Brown to White
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 65.0°C to 67.0°C
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Quantità 800 mL
Gravità specifica 0.94
Peso formulazione 191.31
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.