Learn More
1,3-Dioxolane, 99.5%, stab.
Codice prodotto. 11350148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11350148 250 mL 250mL
11330148 1 L 1L
11340148 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11350148 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042897.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
As a solvent, in Mannich reaction, as an electrolyte in batteries | CAS: 646-06-0 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
As a solvent, in Mannich reaction, as an electrolyte in batteries.1,3-Dioxolane is used as a solvent for paints, cellulose esters and in organic synthesis. It is used as an extragent for waxes, fats and oils, stabilizer for halogenated hydrocarbons and co monomer in polyacetals preparation. It is used as finishing agent and swelling agent in textiles. It acts as an intermediate for the preparation of acyclovir and vandetanib. It is an essential ingredient in industrial polymers. In polymerization reactions, it acts as a chain length regulator and a chain transfer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-06-0
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.079
Numero MDL MFCD00003207
InChI Key WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 12586
ChEBI CHEBI:87597
IUPAC Name 1,3-dioxolane
SMILES C1COCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dioxolane
Nota nome Stabilized
Punto di fusione -95°C
Densità 1.06 g/mL
Punti di ebollizione 74°C to 75°C
Punto d'infiammabilità 1°C (34°F)
Indice di rifrazione 1.4
Quantità 250 mL
Numero UN UN1166
Informazioni di solubilità Miscible with water,ethanol,ether,n-octanol,acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl Acetate and methanol.
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dioxolane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dioxolane